Learn More
MP Biomedicals™ Lysozym aus Hühnereiweiß, 20,000 U/mg
Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
- Synonyme: Muramidase, Mukopeptid-N-Acetylmuramoylhydrolase
- CAS-Nummer: 9001-63-2
- EC-Nummer: 232-620-4
- MDL-Nummer: MFCD00131557
- Format: 3X kristallisiert, salzfrei, albuminfrei, gefriergetrocknet
- Spezifische Aktivität: ≤20,000 U/mg fest
- Extinktionskoeffizient (E1 %): 26.4 (280 nm)
- Isoelektrischer Punkt (pI): pH 11.0
- pH: 3.6
Wird zum Lysieren von E. coli und Streptomyceten für Extraktionszwecke, wie z. B. das Extrahieren von gruppenspezifischem Antigen, verwendet. Wirkt auch als Keimmittel für bakterielle Sporen. Beim Menschen kann Lysozym die Anti-Tumor-Funktion von Makrophagen vermitteln. Knorpel-Lysozym spielt bei der Knorpelverkalkung eine Rolle.
Spezifikation
Spezifikation
| Konzentration | 3 X |
| Farbe | Weiß |
| pH | 11 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lyse von E. coli und Streptomyceten zu Extraktionszwecken wie z. B. dem Extrahieren gruppenspezifischer Antigene |
| Inhalt und Lagerung | 0 °C |
| Quelle | Hühnereiweiß |
| Menge | 100 g |
| Produkttyp | Lysozym |
| Molekulargewicht | 14388 |
| Hemmstoffe | Oberflächenaktive Reagenzien wie Dodecylsulfat, Alkohole und Fettsäuren, Imidazol und Indol-Derivate sind Inhibitoren durch Bildung von Veränderungs-/Transferkomplexen |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Lysozyme
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Lysozyme