Learn More
MP Biomedicals™ Lysozym aus Hühnereiweiß
Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Aktivität: >9000 Einheiten/mg Protein. Einheiten-Definition: Eine Einheit führt zu einer Abnahme von A450 von 0.001 pro Minute bei pH-Wert 6.24 und 25 °C mit Micrococcus lysodeikticus als Substrat.
- Lyophilisiert
- Synonyme: Muramidase, Mukopeptid-N-Acetylmuramoylhydrolase
- CAS: 9001-63-2
Spezifikation
Spezifikation
| Konzentration | 2 X |
| Farbe | Weiß |
| pH | 11 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lyse von E. coli und Streptomyceten zu Extraktionszwecken wie z. B. dem Extrahieren gruppenspezifischer Antigene |
| Inhalt und Lagerung | 0 °C |
| Quelle | Hühnereiweiß |
| Menge | 10 g |
| Produkttyp | Lysozym |
| Molekulargewicht | 14388 |
| Hemmstoffe | Oberflächenaktive Reagenzien wie Dodecylsulfat, Alkohole und Fettsäuren, Imidazol und Indol-Derivate sind Inhibitoren durch Bildung von Veränderungs-/Transferkomplexen |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Lysozyme
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Lysozyme
Nur für Forschungszwecke