Learn More
MP Biomedicals™ Lysozym aus Hühnereiweiß
Artikelnummer. p-4397705 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11374029
Marke: MP Biomedicals™ 0210083405
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
2X kristallisiert, salzfrei und löslich
Aktivität: >9000 Einheiten/mg Protein. Einheiten-Definition: Eine Einheit führt zu einer Abnahme von A450 von 0.001 pro Minute bei pH-Wert 6.24 und 25 °C mit Micrococcus lysodeikticus als Substrat.
  • Lyophilisiert
  • Synonyme: Muramidase, Mukopeptid-N-Acetylmuramoylhydrolase
  • CAS: 9001-63-2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 2 X
Farbe Weiß
pH 11
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lyse von E. coli und Streptomyceten zu Extraktionszwecken wie z. B. dem Extrahieren gruppenspezifischer Antigene
Inhalt und Lagerung 0 °C
Quelle Hühnereiweiß
Menge 5 g
Produkttyp Lysozym
Molekulargewicht 14388
Hemmstoffe Oberflächenaktive Reagenzien wie Dodecylsulfat, Alkohole und Fettsäuren, Imidazol und Indol-Derivate sind Inhibitoren durch Bildung von Veränderungs-/Transferkomplexen
Form Kristallisiert, gefriergetrocknet
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lysozym
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P501-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/ regionalen / nationalen/ internationalen Vorschriften zuführen.
Nur für Forschungszwecke