Learn More
MP Biomedicals™ Medium 199
Artikelnummer. 11410275 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 x 1 l
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11410275 10 x 1 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11410275 Lieferant MP Biomedicals™ Lieferanten-Nr. 091023120
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hanks-Salze mit L-Glutamin
  • Ohne Natriumhydrogencarbonat
Spezifikation
Ohne Additive Kein Natriumhydrogencarbonat
Menge 10 x 1 l
pH 4,5 bis 6
Inhalt und Lagerung 0 bis 5 °C