missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MP Biomedicals™ Min. Ess. Med. Adler, Alpha-Modifikation

Artikelnummer. 11480275 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 l
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11480275 10 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11480275 Lieferant MP Biomedicals™ Lieferanten-Nr. 091031122
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Alpha-Modifikation des Eagle-Mediums (AMEM), Pulver, mit L-Glutamin, ohne Desoxyriboside, Riboside, Natriumbicarbonat

Spezifikation

Produkttyp Alpha MEM
Ohne Additive Keine Desoxyribonukleoside, Keine Ribonukleoside, Kein Natriumhydrogencarbonat
Menge 10 l
pH 6,5 bis 7,5
Inhalt und Lagerung 0 bis 5 °C
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.