Learn More
MP Biomedicals™ Min. Ess. Med. Eagle Aminosäuren, 50X-Konzentrat, modifiziert
Artikelnummer. 11440405 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11440405 100 mL 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11440405 Lieferant MP Biomedicals™ Lieferanten-Nr. 091601149
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    61.75 €
    58.80 € / 100 Milliliter
    Sparen 2.95 €
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Zugabe von Aminosäurezusätzen zu Medien stimuliert sowohl das Wachstum als auch die Lebensfähigkeit von Zellen in Kultur. Diese konzentrierte Ergänzung fügt Nährstoffe hinzu und verringert die biosynthetische Belastung der Zelle in vitro.
Spezifikation
Produkttyp MEM Eagle
Sterilität Steril
Ohne Additive Kein Glutamin
Menge 100 mL
pH 10,17
Inhalt und Lagerung 0 bis 5 °C