missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MP Biomedicals™ Minimal Essential Medium Eagle (modifiziert) mit Earle's Salts, ohne Natriumbicarbonat und L-Glutamin
Alle ansehen MP Biomedicals ProdukteBeschreibung
MEM, ursprünglich erstellt von Harry Eagle ist eines der beliebtesten Zellkulturmedien. Kann zur Unterstützung des Wachstums von Zellen in Monolagen, in Suspension und einer Vielzahl anderer Zelltypen bei entsprechender Supplementierung verwendet werden.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | MEM Eagle |
| Ohne Additive | Kein Glutamin, Kein Natriumhydrogencarbonat |
| Menge | 10 x 1 l |
| Inhalt und Lagerung | 2 bis 8 °C |
Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte von MP Biomedical nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung am Menschen bestimmt.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?