missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MP Biomedicals™ Alpha-Modifikation von Eagle's Medium (AMEM), Pulver

Artikelnummer. 11470275 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 x 1 l
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11470275 10 x 1 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11470275 Lieferant MP Biomedicals™ Lieferanten-Nr. 091031120
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Alpha-Modifikation des Eagle-Mediums (AMEM), Pulver, mit L-Glutamin, ohne Desoxyriboside, Riboside, Natriumbicarbonat

Alpha-Modifikation von Eagle's Medium (AMEM), Pulver, mit L-Glutamin, ohne Desoxyriboside, Riboside, Natriumbicarbonat. Ursprünglich wurde es zur Züchtung von Hamsternierenzellen verwendet.

Spezifikation

Produkttyp Minimum Essential Medium Eagle‘s
Sterilität Steril
Mit Additiven Glutamin
Ohne Additive Kein Natriumhydrogencarbonat, Keine Riboside, Keine Desoxyriboside
Menge 10 x 1 l
pH 6,5 bis 7,5
Inhalt und Lagerung 0 bis 5 °C

Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte von MP Biomedical nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung am Menschen bestimmt.

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.