Learn More
MP Biomedicals™ Neuraminidase
Artikelnummer. p-96505 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 U
5 U
Packungsgröße:
1 Einheit
5 Einheiten
Artikelnummer. Menge unitSize
11486145 1 U 1 Einheit
11496145 5 U 5 Einheiten
2 options
Artikelnummer. 11486145
Marke: MP Biomedicals™ 0215384601
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
  • Aktivität: 60 Einheiten/mg Protein (NAN-Lactose) >25 Einheiten/mg-Protein (bovines submaxillares Muzin) >20 Einheiten/mg-Protein (Kolominsäure-Protein) wird standardmäßig nach dem Verfahren von Lowry et al. mit Rinderalbumin bestimmt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration ≥60 U/mg
Farbe Weiß
pH 5
Zur Verwendung mit (Anwendung) Wird verwendet, um N-Acetyl-Neuraminsäure aus einer Vielzahl von Glykoproteinen aufzuspalten
Inhalt und Lagerung 4 °C
Quelle Arthrobacter ureafaciens
Menge 1 U
Produkttyp Neuraminidase
Form Lyophilisiertes Pulver