Learn More
MP Biomedicals™ Papain aus Papaya-Latex
Artikelnummer. 11374139 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
500 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
500 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11374139 500 mg 500 Milligramm
11344139 25 mg 25 Milligramm
2 options
Artikelnummer. 11374139
Marke: MP Biomedicals™ 0210092190
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Sulfhydrylprotease aus Carica-Papaya-Latex
Papain spaltet Peptidbindungen von basischen Aminosäuren, Leucin oder Glycin. Auch Hydrolyse-Ester und Amide.
  • CAS-Nummer: 9001-73-4
  • EC-Nummer: 232-627-2
  • MDL-Nummer: MFCD00131791
  • Format: Milchig weiße Lösung
  • Spezifische Aktivität: ≤10 Einheiten/mg Protein
  • Extinktionskoeffizient: 25.0
  • Isoelektrischer Punkt (pI): pH-Wert 9.6
  • Optimaler pH-Wert: 6.0 bis 7.0
Wird verwendet, um Fab-Fragmente von Antikörpern, Zelldissoziation, morphologische Isolierung intakter kortikaler Neuronen aus postnatalen Ratten herzustellen. Die eingeschränkte Papaindigestion wird für strukturelle Untersuchungen von Enzymen und anderen Proteinen verwendet. Darüber hinaus wird Papain in der Erythrozytenserologie verwendet, um die Oberfläche der Erythrozyten zu modifizieren, um die Reaktivität vieler Erythrozytenantigene zu erhöhen oder zu zerstören. Nützlich für Thrombozyten-Serologie-Studien und wurde auch bei der enzymatischen Synthese von Aminosäuren, Peptiden und anderen Molekülen verwendet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 2 X
Farbe Milchig weiß
pH 6 bis 7
Zur Verwendung mit (Anwendung) Produktion von Fab-Fragmente von Antikörpern, Zelldissoziation, morphologische Isolierung intakter Kortikneuronen aus postnatalen Ratten
Inhalt und Lagerung 4 °C
Quelle Papaya-Latex
Menge 500 mg
Produkttyp Papain
Molekulargewicht 23000
Hemmstoffe Sulfhydrylgruppen einschließlich Schwermetallen, Carbonylreagenzien, Aldehyden, Benzoylamidoacetonitril, AEBSF, Antipain, Cystatin, E-64, Leupeptin, PMSF, TLCK und TPCK
Form Lösung
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Papain
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: papain