Learn More
MP Biomedicals™ Pepton, bakteriologische Qualität
Eine wasserlösliche Mischung aus Polypeptiden und Aminosäuren, die durch die partielle Hydrolyse von Proteinen gebildet wird
Marke:  MP Biomedicals™ 0210480801
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.45400kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11427641
  • 211.14 € / 1 Pfund
Voraussichtliches Versanddatum: 16-02-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Pepton wird aus Schweine- und/oder Rindergewebe hergestellt. Das Gewebe wird enzymatisch verdaut, damit kleine Peptide entstehen, und anschließend sprühgetrocknet. Wird in Kulturmedien in der Bakteriologie verwendet. Durch den Gehalt an Aminosäuren, Peptiden und Proteosen werden die Wachstumsgrundlagen der meisten weniger anspruchsvollen Organismen erfüllt.
  • Präsentation: Tan-Pulver
  • Geeignet für Wachstumsmedien in der Bakteriologie
  • pH: 5.5 bis 7.0 (10%ige wässrige Lösung) (Lit.)
  • Sulfatierte Asche: Asche = ≤ 4 %
  • Feuchtigkeitsgehalt: ≤ 10 %
  • Löslichkeit: Wasserlöslich (100 mg/ml – klare bis leicht trübe Lösung)
Spezifikation
Spezifikation
Kulturmedien in der Bakteriologie
Pepton aus Schwein- und/oder Rindergewebe
0.45 kg (1 lb.)
15° bis 30 °C
Tan-Pulver
5.5 bis 7
Schwein- und/oder Rindergewebe