Learn More
MP Biomedicals™ Peroxidase, 250 bis 330 U/mg Feststoff
Artikelnummer. 17158548 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
10 kU
5 kU
Packungsgröße:
10 K-Einheiten
5 K-Einheiten
Artikelnummer. 17158548
Marke: MP Biomedicals™ 0219537305
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
From horseradish
Aktivität: 250 bis 330 U/mg Feststoff. Einheiten-Definition: Eine Einheit bildet 1 mg Purpurogallin in 20 Sekunden ab Pyrogallol bei pH 6,0 und 20 °C. Im Wesentlichen salzfreies Pulver.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration ≥250 U/mg
Farbe Rotbraun
pH 7
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA, Immunhistochemie, Western Blotting
Inhalt und Lagerung 0 °C
Quelle Meerrettich
Menge 5 kU
Produkttyp Peroxidase
Molekulargewicht ≈44000
Hemmstoffe HRP wird reversibel durch Cyanid und Sulfid bei einer Konzentration von 10-5M, p-Aminobenzoesäure, Azid, Cyclopropanon, L-Cystin, Dichromat, Ethylenthioharnstoff, Hydroxylamin, Sulfit und Vanadat sowie zweiwertige Metalle Cd, Co, Cu, Fe, Mn, NI, Pb
Form Kristallpulver