Learn More
MP Biomedicals™ Pflanzenkultur-Salzmischungen
Artikelnummer. 11405005 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
10 x 1 l
1 x 10 l
1 x 10 l
1 x 50 l
Produkttyp:
Hoaglands modifizierte Basalsalzmischung
Murashige-Skoog-Basalsalzmischung
Murashige-Skoog-Pflanzensalzmischung
Packungsgröße:
10 Liter
50 Liter
Artikelnummer. 11405005
Marke: MP Biomedicals™ 092633024
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Pflanzenkultur-Salzmischungen dienen der molekularen Prüfung von Pflanzen und pflanzlichen Proben zur Verbesserung der Produktivität, Qualität und Krankheitsresistenz von Pflanzen.
  • Gebrauchsfertig
  • Flüssige Formulierung, hergestellt gemäß der Originalspezifikation, sofern nicht anders angegeben.
  • Erhältlich in verschiedenen Packungsgrößen, gebrauchsfertig und in flüssigen Formulierungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Form Pulver
Produkttyp Murashige-Skoog-Pflanzensalzmischung
Ohne Additive Kein Agar
Menge 1 x 50 l
Format Röhrchen
pH 4,8 bis 6,2
Inhalt und Lagerung 4 °C
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Murashige and Skoog Medium, without Sucrose, Agar, IAA, and Kinetin
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.