Learn More
MP Biomedicals™ Pflanzenkultur-Salzmischungen
Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
10 x 1 l
1 x 10 l
1 x 10 l
1 x 50 l
Produkttyp:
Hoaglands modifizierte Basalsalzmischung
Murashige-Skoog-Basalsalzmischung
Murashige-Skoog-Pflanzensalzmischung
Packungsgröße:
10 Liter
50 Liter
Beschreibung
- Gebrauchsfertig
- Flüssige Formulierung, hergestellt gemäß der Originalspezifikation, sofern nicht anders angegeben.
- Erhältlich in verschiedenen Packungsgrößen, gebrauchsfertig und in flüssigen Formulierungen
Spezifikation
Spezifikation
| Form | Pulver |
| Produkttyp | Murashige-Skoog-Basalsalzmischung |
| Menge | 10 x 1 l |
| Format | Röhrchen |
| pH | 3,5 bis 4,5 |
| Löslichkeit | Wasserlöslich |
| Inhalt und Lagerung | 4 °C |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Murashige & Skoog Basal Salt Mixture
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Oxidierender Feststoff Kategorie 2
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1A
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H360-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
- P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: potassium nitrate, ammonium nitrate, calcium chloride, boricacid