Learn More
MP Biomedicals™ Pflanzenkultur-Salzmischungen
Code produit 17317489 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Menge:
10 x 1 l
1 x 10 l
1 x 10 l
1 x 50 l
Produkttyp:
Hoaglands modifizierte Basalsalzmischung
Murashige-Skoog-Basalsalzmischung
Murashige-Skoog-Pflanzensalzmischung
Conditionnement:
10 Liter
50 Liter
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Menge Produkttyp Conditionnement
17317489 10 x 1 l Hoaglands modifizierte Basalsalzmischung 10 Liter
11494895 1 x 10 l Hoaglands modifizierte Basalsalzmischung 10 Liter
17307479 10 x 1 l Murashige-Skoog-Basalsalzmischung 10 Liter
17337479 10 x 1 l Murashige-Skoog-Pflanzensalzmischung 10 Liter
11405005 1 x 50 l Murashige-Skoog-Pflanzensalzmischung 50 Liter
11434925 1 x 10 l Murashige-Skoog-Basalsalzmischung 10 Liter
11494995 1 x 10 l Murashige-Skoog-Pflanzensalzmischung -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Product Code. 17317489 Supplier MP Biomedicals™ Supplier No. 092621820
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    68.35 €
    65.10 € / 10 Liter
    Sparen 3.25 €
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Pflanzenkultur-Salzmischungen dienen der molekularen Prüfung von Pflanzen und pflanzlichen Proben zur Verbesserung der Produktivität, Qualität und Krankheitsresistenz von Pflanzen.
  • Gebrauchsfertig
  • Flüssige Formulierung, hergestellt gemäß der Originalspezifikation, sofern nicht anders angegeben.
  • Erhältlich in verschiedenen Packungsgrößen, gebrauchsfertig und in flüssigen Formulierungen
Specifications
Form Pulver
Produkttyp Hoaglands modifizierte Basalsalzmischung
Menge 10 x 1 l
Format Röhrchen
pH 4,8
Inhalt und Lagerung 4 °C