Learn More
MP Biomedicals™ Pflanzenkultur-Salzmischungen
Artikelnummer. p-2625585 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 x 1 l
1 x 10 l
1 x 10 l
1 x 50 l
Produkttyp:
Hoaglands modifizierte Basalsalzmischung
Murashige-Skoog-Basalsalzmischung
Murashige-Skoog-Pflanzensalzmischung
Packungsgröße:
10 Liter
50 Liter
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Produkttyp Packungsgröße
17317489 10 x 1 l Hoaglands modifizierte Basalsalzmischung 10 Liter
11494895 1 x 10 l Hoaglands modifizierte Basalsalzmischung 10 Liter
17307479 10 x 1 l Murashige-Skoog-Basalsalzmischung 10 Liter
17337479 10 x 1 l Murashige-Skoog-Pflanzensalzmischung 10 Liter
11405005 1 x 50 l Murashige-Skoog-Pflanzensalzmischung 50 Liter
11434925 1 x 10 l Murashige-Skoog-Basalsalzmischung 10 Liter
11494995 1 x 10 l Murashige-Skoog-Pflanzensalzmischung -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 17317489 Lieferant MP Biomedicals™ Lieferanten-Nr. 092621820
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Pflanzenkultur-Salzmischungen dienen der molekularen Prüfung von Pflanzen und pflanzlichen Proben zur Verbesserung der Produktivität, Qualität und Krankheitsresistenz von Pflanzen.
  • Gebrauchsfertig
  • Flüssige Formulierung, hergestellt gemäß der Originalspezifikation, sofern nicht anders angegeben.
  • Erhältlich in verschiedenen Packungsgrößen, gebrauchsfertig und in flüssigen Formulierungen
Spécification
Form Pulver
Produkttyp Hoaglands modifizierte Basalsalzmischung
Menge 10 x 1 l
Format Röhrchen
pH 4,8
Inhalt und Lagerung 4 °C
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.