Learn More
MP Biomedicals™ RPMI 1640 Medium, 1X Liq., ohne L-Glutamin und Glukose
Artikelnummer. 11470425 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 ml
Packungsgröße:
500 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11470425 500 ml 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11470425 Lieferant MP Biomedicals™ Lieferanten-Nr. 091646854
Discount Lab Supplies
Verwenden Sie den Aktionscode 28170
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zur Züchtung leukämischer Humanzellen in Suspension und als Monolayer entwickelt Das Roswell Park Memorial Institute (RPMI) 1640 Medium wurde seitdem für eine Reihe von Säugetierzellen wie HeLa, Jurkat, MCF-7, PC12, PBMC, Astrozyten und Karzinome als geeignet befunden.
Spezifikation
Produkttyp RPMI 1640
Sterilität Steril
Ohne Additive Kein Glutamin, Ohne Glukose
Menge 500 ml
pH 6,8 bis 7,7
Inhalt und Lagerung 4 °C