Learn More
MP Biomedicals™ RPMI 1640 Medium,1 X Liq., ohne L-Glutamin und L-Leucin
Artikelnummer. 11400415 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11400415 100 ml 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11400415 Lieferant MP Biomedicals™ Lieferanten-Nr. 091629149
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Kommt für die Kultivierung normaler humaner und neoplastischer Leukozyten zum Einsatz. Es ist heute ein beliebtes Allzweck-Medium, wenn es richtig ergänzt wird.
Spezifikation
Produkttyp RPMI 1640
Sterilität Steril
Ohne Additive Kein Glutamin, Kein Leucin
Menge 100 ml
pH 6,9 bis 7,5
Inhalt und Lagerung 4 °C