Learn More
MP Biomedicals™ Trypsin, 2.5 % (w/v) Lösung
Trypsin ist ein aus Schweinepankreas hergestelltes Enzym, das häufig für die Dissoziation und Disaggregation adhärenter Säugetierzellen und -gewebe eingesetzt wird
Marke: MP Biomedicals™ 091689349
40.66 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23257" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.12500kg
Beschreibung
- Die Konzentration von Trypsin, die notwendig ist, um Zellen aus ihrem Substrat zu lösen, hängt in erster Linie vom Zelltyp und vom Alter der Kultur ab.
- Eine USP-Trypsin-Einheit ist die Aktivität, die unter den angegebenen Bedingungen eine Änderung der Absorption von 0,003 pro Minute bewirkt.
Spezifikation
Zellzählung, Viabilität und Kryokonservierung | |
0 °C und -20 °C | |
100 mL |
5 bis 6 | |
Lösung | |
Trypsin |