Learn More
MP Biomedicals™ Vollserum, Maus, gereinigt, 2 ml
Vollserum, Maus, mit Puffersalzen
Marke: MP Biomedicals™ 0855989
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00200kg
Spezifikation
2 bis 8 °C | |
Lyophilisiert | |
2 ml | |
Zur Verwendung als Serumprotein-Kontrolle bei der Immunelektrophorese, der Ouchterlony-Immundiffusion und anderen Immunpräzipitationsverfahren | |
57,3 mg/mL |
Maus | |
Maus-Serum | |
Dialysiert in Natriumphosphat 0,02 M, Natriumchlorid 0,14 M, pH-Wert 7,3, Natriumazid 0,05 % | |
Ja |