Learn More
MP Biomedicals™ Vollserum, Schwein, gereinigt, 2 ml
Schweine-Vollserum mit Puffersalzen
Marke: MP Biomedicals™ 0855993
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00200kg
Spezifikation
Schwein | |
Schweinserum | |
60,3 mg/mL | |
Serumproteinkontrolle bei der Immunelektrophorese, der Ouchterlony-Immundiffusion und anderen Immunpräzipitationstechniken |
Lyophilisiert | |
2 ml | |
Dialysiert in Natriumphosphat 0.02M, Natriumchlorid 0.14M, pH 7.3 |