Learn More
MP Biomedicals™ Williams' Medium E, Pulver, mit L-Glutamin
Artikelnummer. 11410315 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 x 10 l
Packungsgröße:
10 Liter
Artikelnummer. 11410315
Marke: MP Biomedicals™ 091050122
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Für die langfristige Kultivierung von Epithelzellen von adulter Rattenleber
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Williams Medium E
Ohne Additive Kein Natriumhydrogencarbonat
Menge 1 x 10 l
pH 6,8 bis 7,3
Inhalt und Lagerung 0 bis 5 °C