Learn More
MP Biomedicals™ MP-MRC-5™ Medium, serumfrei
Artikelnummer. 11414855 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 l
Packungsgröße:
1 Liter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11414855 1 l 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11414855 Lieferant MP Biomedicals™ Lieferanten-Nr. 092013426
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Sehr proteinarmes Medium (90 ng/ml), das speziell für die Kultur von MRC-5-Zellen entwickelt wurde.
Das MP-MRC-5-Medium wurde speziell für die Mikroträgerkultur von MRC-5-Zellen in Produktionssystemen entwickelt. Es ist vollständig frei von tierischen Komponenten und enthält sehr wenig Protein. MP-MRC-5 erzielt Wachstumsraten, die den standardmäßigen serumergänzten Medien überlegen sind. Eine Anpassung aus serumergänzten Medien ist nicht erforderlich.
Recommended Storage
Store at +4°C. Protect from light. Do not freeze.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zelllinie MRC-5-Zellen
Klassifikation Sehr geringe Proteinkonzentration (< 90 ng/ml)
Form Flüssig
Produkttyp Serum-freies Medium (SFM)
Serum Level Serumfrei
Sterilität Steril
Mit Additiven Anorganische Salze, Essentielle und nicht-essentielle Aminosäuren, Peptid-Supplemente pflanzlichen Ursprungs, Vitamine, Wachstumsfaktoren, Andere organische Verbindungen, Spurenelemente
Ohne Additive Kein Glutamin, Keine Bestandteile tierischen Ursprungs
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Verwendung als Produktionsmedium zur Unterstützung des Wachstums von MRC-5-Zellen in agitierten (Mikroträger-)Kulturen
Menge 1 l
pH 7
Inhalt und Lagerung Bei +4 °C lagern Vor Licht schützen. Nicht einfrieren.
Beschreibung MP-MRC-5 Medium