Learn More
MPEP Hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16476108
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
Artikelnummer. 16476108
Marke: Medchem Express HY14609
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress MPEP Hydrochloride is a potent, selective, noncompetitive, orally active and systemically active mGlu5 receptor antagonist, with an IC50 of 36 nM for completely inhibiting quisqualate-stimulated phosphoinositide (PI) hydrolysis. MPEP Hydrochloride has anxiolytic-or antidepressant-like effects.
MPEP Hydrochloride is a potent, selective, noncompetitive, orally active and systemically active mGlu5 receptor antagonist, with an IC50 of 36 nM for completely inhibiting quisqualate-stimulated phosphoinositide (PI) hydrolysis. MPEP Hydrochloride has anxiolytic-or antidepressant-like effects.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material MPEP Hydrochloride
CAS 219911-35-0
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C14H12ClN
Menge 10 mg
Löslichkeitsinformationen H2O : ≥ 50 mg/mL (217.68 mM)
SMILES CC1=NC(C#CC2=CC=CC=C2)=CC=C1.[H]Cl
Molekulargewicht (g/mol) 229.7
Formelmasse 229.7
Reinheit (%) 99.69%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neurodegeneration
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.