Learn More
MRE11 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00 € - 399.00 €
Spezifikation
Antigen | MRE11 |
---|---|
Konzentration | 0.13 mg/mL |
Anwendungen | Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin) |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16897323
|
Proteintech
10744-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00 €
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 30-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16887323
|
Proteintech
10744-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00 €
150 Mikroliter |
Verfügbar ab: 30-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Mre11 is an 80 kDa protein that acts as a Mn+2 dependent double stranded DNA 3′ to 5′ exonuclease and a single stranded DNA endonuclease. It is part of a larger complex with Rad50, p95 (Nibrin) and possibly other associated proteins involved in the nucleolytic end-processing of double strand breaks and telomere maintece.Spezifikation
MRE11 | |
Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Rat, Mouse, Human | |
P49959, Q61216 | |
17535, 4361, 64046 | |
MRE11 Fusion Protein Ag1105 | |
Primary | |
-20°C | |
MRE11 |
0.13 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
ATLD, HNGS1, MRE11, MRE11 homolog 1, MRE11 homolog A, MRE11A, MRE11B | |
MRE11, Mre11a | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |