Learn More
MRPL27 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA554402
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15782331
  • 514.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 23-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: HPGAHVGVGK NKCLYALEEG IVRYTKEVYV PHPRNTEAVD LITRLPKGAV LYKTFVHVVP AKPEGTFKLV AML Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 89%, Rat - 89%.
MRPL27 Polyclonal antibody specifically detects MRPL27 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry.
Spezifikation
Spezifikation
MRPL27
Polyclonal
Unconjugated
MRPL27
39S ribosomal protein L27, mitochondrial; A630055F16Rik; D11Moh47; D18Ertd643e; HSPC250; L27mt; Mitochondrial large ribosomal subunit protein bL27m; mitochondrial ribosomal protein L27; Mrpl27; MRP-L27
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
51264
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry
0.1 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q9P0M9
MRPL27
Recombinant protein corresponding to Human MRPL27