missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ MS4A14 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (24GB3545)

Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
Marke: Invitrogen™ MA557083
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
MS4A14 Recombinant Monoclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF
May be involved in signal transduction as a component of a multimeric receptor complex.
Spezifikation
| MS4A14 | |
| Recombinant Monoclonal | |
| 0.25 mg/mL | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4 | |
| Q96JA4 | |
| MS4A14 | |
| A synthesized peptide derived from human MS4A14 (aa 150-280). | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human, Mouse | |
| Antibody | |
| IgG |
| Western Blot, Immunocytochemistry | |
| 24GB3545 | |
| Unconjugated | |
| MS4A14 | |
| membrane spanning 4-domains A14; membrane-spanning 4-domains subfamily A member 14; membrane-spanning 4-domains, subfamily A, member 14; membrane-spanning 4-domains, subfamily A, member 16; MS4A13; MS4A13 protein; MS4A14; MS4A16; NYD-SP21; testes development-related NYD-SP21; testis development protein NYD-SP21 | |
| Rabbit | |
| Affinity chromatography | |
| RUO | |
| 383435, 84689 | |
| -20°C | |
| Liquid |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur