Learn More
Invitrogen™ MS4A14 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (24GB3545)
GREENER_CHOICE
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
146.00 € - 500.00 €
Spezifikation
Antigen MS4A14
Klon 24GB3545
Konzentration 0.25 mg/mL
Inhalt und Lagerung -20°C
Anwendungen Western Blot, Immunocytochemistry
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30276255
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
MA557083
100 μL
500.00 €
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30276463
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
MA557084
20 μL
146.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
MS4A14 Recombinant Monoclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF
May be involved in signal transduction as a component of a multimeric receptor complex.
Spezifikation
Spezifikation
MS4A14
0.25 mg/mL
Western Blot, Immunocytochemistry
Unconjugated
Rabbit
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
Q96JA4
383435, 84689
A synthesized peptide derived from human MS4A14 (aa 150-280).
Antibody
24GB3545
-20°C
Recombinant Monoclonal
Liquid
IgG
Human, Mouse
MS4A14
membrane spanning 4-domains A14; membrane-spanning 4-domains subfamily A member 14; membrane-spanning 4-domains, subfamily A, member 14; membrane-spanning 4-domains, subfamily A, member 16; MS4A13; MS4A13 protein; MS4A14; MS4A16; NYD-SP21; testes development-related NYD-SP21; testis development protein NYD-SP21
MS4A14