Learn More
Lonza™ MsBM™ Basalmedium für das Wachstum von Mesangiumzellen
Click to view available options
Menge:
500 ml
Beschreibung
- Basalmedium.
- Komponente im vollständigen MsGM™ BulletKit™ (Katalognummer CC-3146), das aus Basalmedium und Supplementen in einem Paket besteht.
- Speziell formuliert für die Erhaltung und Expansion von Nieren-Mesangiumzellen.
- Enthält 5 % Serum.
Spezifikation
Spezifikation
| Zelltyp | Mesangiumzellen |
| Produkttyp | Basalmedium |
| Menge | 500 ml |
| pH | 7,5 bis 8,0 |
| Farbe | Rot |
| Inhalt und Lagerung | Vor Licht geschützt bei 2 bis 8 °C lagern |