Learn More
Sartorius™ Sartorius™ Cubas™ Ultra-Mikrowaagen, 2.7S Wägemodus mit DF-Abdeckhaube
Entwickelt für das Wiegen kleinster Probenmengen und die Erfüllung höchster Anforderungen.
Marke: Sartorius™ MSE2.7S-000-DF
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Hochpräzise Waagen zum Auswiegen kleinster Probenmengen (unter 10 mg) bis 2.1 g entsprechend den Mindest-Genauigkeitsvorgaben des US-Arzneibuchs und den strengsten Anforderungen.
- Höchste Sicherheit durch absolut zuverlässige Wägeergebnisse und Konformität mit Standards
- Kurze Messzeiten führen zum Zeitgewinn — bei jeder einzelnen Messung
- Der spezieller Staubschutzfilter aus Edelstahl (DF) ist optimiert zum ultrapräzisen Wiegen von Filtern zur Minimierung elektrostatischer Effekte und bietet eine Vielzahl von Wägeschwenkendurchmessern für verschiedene Filtergrößen (standardmäßig 50 mm; 75 mm und 90 mm sind optional und separat erhältlich)
- Anwenderführung, wenn eine Nivellierung erforderlich ist — Interaktive Eingabeaufforderungen (in Echtzeit) zeigen dem Anwender, wie die Nivellierwaage schnell und korrekt positioniert wird, indem sie angeben, welcher Nivellierfuß gedreht werden muss und in welche Richtung)
- Mit isoCAL, einer vollautomatischen Kalibrier-/Justierfunktion
- Schnittstellen, z. B.: Bluetooth™ (drahtlos),9-poliger RS232 C mit PS2-Anschluss (für den Anschluss einer Tastatur oder eines Barcode-Scanners) oder ein zusätzlicher25-poliger RS232 C-Anschluss sind optional erhältlich
- Windschutz und Wägeschale können schnell und einfach abgenommen und gereinigt werden, ohne die Stabilität zu beeinträchtigen
- Staub- und wassergeschützt
- Große Auswahl an Zubehör für weitere Optionen
- Schalengröße: DF-Modelle, 50 mm (2 Zoll)
- Spitzentechnologie mit hervorragender Anwenderfreundlichkeit und Anzeigequalität, insbesondere für komplexe Anwendungen
- Schwenk- und abnehmbarer Touchscreen mit hochauflösendem TFT-Farbdisplay für eine ausgezeichnete Wiedergabe von Text und Grafiken
- Standardmäßig mit integrierten USB-,25-poligen RS232C- und Ethernet-Kommunikationsschnittstellen sowie integriertem SD-Kartenlesegerät für Datenspeicherung und bequeme Datenübertragung
- Q-Guide: Neuartige Anwender-/Aufgabenverwaltung mit Wizard für einfache Bedienung und Programmierung
- Sichere und zuverlässige Ergebnisse mit Advanced Pharma Compliance durch Anwender-/Kennwortverwaltung, Prüfprotokellfunktion, Warnmeldungen und Erinnerungsfunktionen
- Komplett personalisierte Anwendungs-Add-Ons und Upgrades ermöglichen schnelleres und effizienteres Arbeiten und erhöhen die Prozesssicherheit (Q-Apps)
- Die Anwendungen umfassen: Grundwägung, Prozentwägen, Mittelwertbildung (Tierwägung), Umrechnung von Masseneinheiten, Zählen, Formulierung, Dichtebestimmung, Summieren, Kontrollwägung, zweiter Tara-Speicher, individuelle Kennungen (IDs), Berechnungen, Statistiken, zeitgesteuerte Funktionen, Cubis Individual (Q-Apps)
- Neigbares und abnehmbares großes, hochauflösendes monochromes Grafikdisplay
- Tastenbedienung; positive Klickwirkung und präzise Aktivierung von Funktionen
- Kombiniert die klassische Tastenbedienung mit einer Vielzahl von Leistungsmerkmalen
- Standardmäßig mit integrierten USB-,25-poligen RS232C- und Ethernet-Kommunikationsschnittstellen sowie integriertem SD-Kartenlesegerät für Datenspeicherung und bequeme Datenübertragung
- Q-Guide: Neuartige Anwender-/Aufgabenverwaltung mit Wizard für einfache Bedienung und Programmierung
- Sichere und zuverlässige Ergebnisse mit Advanced Pharma Compliance durch Anwender-/Kennwortverwaltung, Prüfprotokellfunktion, Warnmeldungen und Erinnerungsfunktionen
- Die Anwendungen umfassen: Grundwägung, Prozentwägung, Mittelung (Tierwägung), Masseneinheitkonvertierung, Zählung, Formulierung, Dichtebestimmung, Summierung, Kontrollwägung, zweiter Taraspeicher, individuelle Identifikatoren (IDs), Berechnungen, Statistiken, zeitgesteuerte Funktionen
- Großes, kontrastreiches LCD-Display mit klar strukturierten Tasten zur präzisen Aktivierung von Funktionen
- Leicht verständliche Menüführung mit Kurztexten
- Standardmäßig mit integrierten USB- und25 -poligen RS232 C-Kommunikationsschnittstellen
- Ideal für Anwender, die mit höchster Genauigkeit wiegen müssen, aber weniger komplexe Anwendungs-/Kommunikationsanforderungen haben
- Die Anwendungen umfassen: Grundwägung, Prozentwägen, Mittlung (Tierwägung), Massenmengengespräch, Zählung, Netto-/Gesamtformulierung, Dichtebestimmung (nur Auftriebsmethode), Summierung, Berechnungen
† Gemäß US-amerikanischem Arzneibuch (USP), Kapitel 41 .
Spezifikation
Keys | |
ISO, FDA/USP, GxP, USP31-NF26 | |
0.0001 mg | |
80% for 31°C, 50% for 40°C | |
Semi automatic | |
≤±0.00025 mg | |
≤7 sec. | |
5°C to 40°C | |
Ultra Micro Filter Balance | |
24.9 cm | |
14.6 in. | |
37.1 cm | |
16.1 in. | |
100/240 V 50/60 Hz | |
7 w | |
50/60 Hz |
Internal, isoCAL | |
LCD | |
Gram, kilogram, carat, pound, ounce, troy ounce, H | |
Manual Stainless Steel draft shield | |
≤10 sec. | |
1 mg | |
41°F to 104°F | |
1 g | |
9.8 in. | |
2 cm | |
2.75 in. | |
7 cm | |
41 cm | |
100/240 V | |
1 A |