Learn More
Sartorius Cubis™ Micro Balances: 6.6S Weighing Module
Ausgelegt für das Wiegen kleinster Probenmengen und die Erfüllung höchster Anforderungen. Cubis™ Mikrowaagen: 6.6S Wägemodul wird mit einem Windschutz für maximale Sicherheit und Zuverlässigkeit geliefert.
Marke: Sartorius MSE6.6S-000-DM
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Hochpräzise Waagen zum Auswiegen kleinster Probenmengen (unter 10 mg) bis 6.1 g entsprechend den Mindest-Genauigkeitsvorgaben des US-Arzneibuchs und den strengsten Anforderungen.
- Höchste Sicherheit durch absolut zuverlässige Wägeergebnisse und Konformität mit Standards
- Kurze Messzeiten führen zu Zeitgewinn — bei jeder einzelnen Messung
- Der motorisierte 100 %ige Glaswindschutz (DM) eignet sich perfekt zur schnellen und mühelosen Handhabung kleiner Probengrößen, und die intelligente Lernfähigkeit ermöglicht die Anpassung an jeden Arbeitsablauf
- Der spezieller Staubschutzfilter aus Edelstahl (DF) ist optimiert zum ultrapräzisen Wiegen von Filtern zur Minimierung elektrostatischer Effekte und bietet eine Vielzahl von Wägeschwenkendurchmessern für verschiedene Filtergrößen (standardmäßig 50 mm; 75 mm und 90 mm sind optional und separat erhältlich)
- Anwenderführung, wenn eine Nivellierung erforderlich ist—Interaktive Eingabeaufforderungen (in Echtzeit) zeigen dem Anwender, wie die Wasserwaage schnell und korrekt positioniert wird, indem sie angeben, welcher Nivellierfuß gedreht werden muss und in welche Richtung)
- Mit isoCAL, einer vollautomatischen Kalibrier-/Justierfunktion
- Schnittstellen, z. B.: Bluetooth™ (drahtlos),9-poliger RS232 C mit PS2-Anschluss (für den Anschluss einer Tastatur oder eines Barcode-Scanners) oder ein zusätzlicher25-poliger RS232 C-Anschluss sind optional erhältlich
- Windschutz und Wägeschale können schnell und einfach abgenommen und gereinigt werden, ohne die Stabilität zu beeinträchtigen
- Staub- und wassergeschützt
- Große Auswahl an Zubehör für weitere Optionen
- Spitzentechnologie mit hervorragender Anwenderfreundlichkeit und Anzeigequalität, insbesondere für komplexe Anwendungen
- Schwenk- und abnehmbarer Touchscreen mit hochauflösendem TFT-Farbdisplay für eine ausgezeichnete Wiedergabe von Text und Grafiken
- Standardmäßig mit integrierten USB-, 25-poligen RS232C- und Ethernet-Kommunikationsschnittstellen sowie integriertem SD-Kartenlesegerät zur Datenspeicherung und bequemen Datenübertragung
- Q-Guide: Neuartige Anwender-/Aufgabenverwaltung mit Wizard für einfache Bedienung und Programmierung
- Sichere und zuverlässige Ergebnisse mit Advanced Pharma Compliance durch Anwender-/Kennwortverwaltung, Prüfprotokellfunktion, Warnmeldungen und Erinnerungsfunktionen
- Komplett personalisierte Anwendungs-Add-Ons und Upgrades ermöglichen schnelleres und effizienteres Arbeiten und erhöhen die Prozesssicherheit (Q-Apps)
- Die Anwendungen umfassen: Grundwägung, Prozentwägen, Mittelwertbildung (Tierwägung), Umrechnung von Masseneinheiten, Zählen, Formulierung, Dichtebestimmung, Summieren, Kontrollwägung, zweiter Tara-Speicher, individuelle Kennungen (IDs), Berechnungen, Statistiken, zeitgesteuerte Funktionen, Cubis Individual (Q-Apps)
- Neigbares und abnehmbares großes, hochauflösendes monochromes Grafikdisplay
- Tastenbedienung; positive Klickwirkung und präzise Aktivierung von Funktionen
- Kombiniert die klassische Tastenbedienung mit einer Vielzahl von Leistungsmerkmalen
- Standardmäßig mit integrierten USB-, 25-poligen RS232C- und Ethernet-Kommunikationsschnittstellen sowie integriertem SD-Kartenlesegerät zur Datenspeicherung und bequemen Datenübertragung
- Q-Guide: Neuartige Anwender-/Aufgabenverwaltung mit Wizard für einfache Bedienung und Programmierung
- Sichere und zuverlässige Ergebnisse mit Advanced Pharma Compliance durch Anwender-/Kennwortverwaltung, Prüfprotokellfunktion, Warnmeldungen und Erinnerungsfunktionen
- Die Anwendungen umfassen: Grundwägung, Prozentwägung, Mittelung (Tierwägung), Masseneinheitkonvertierung, Zählung, Formulierung, Dichtebestimmung, Summierung, Kontrollwägung, zweiter Taraspeicher, individuelle Identifikatoren (IDs), Berechnungen, Statistiken, zeitgesteuerte Funktionen
- Großes, kontrastreiches LCD-Display mit klar strukturierten Tasten zur präzisen Aktivierung von Funktionen
- Leicht verständliche Menüführung mit Kurztexten
- Standardmäßig mit integrierten USB- und25 -poligen RS232 C-Kommunikationsschnittstellen
- Ideal für Anwender, die mit höchster Genauigkeit wiegen müssen, aber weniger komplexe Anwendungs-/Kommunikationsanforderungen haben
- Die Anwendungen umfassen: Grundwägung, Prozentwägen, Mittlung (Tierwägung), Massenmengengespräch, Zählung, Netto-/Gesamtformulierung, Dichtebestimmung (nur Auftriebsmethode), Summierung, Berechnungen
† Gemäß US-amerikanischem Arzneibuch (USP), Kapitel 41 .
Spezifikation
MSE with Keys | |
ISO, FDA/USP, GxP, USP31-NF26 | |
Black and White LCD | |
Gram, kilogram, carat, pound, ounce, troy ounce, H | |
Certificate of conformity to specifications | |
≤8 sec. | |
≤±0.001 mg | |
≤5 sec. | |
5°C to 40°C | |
Micro Balance | |
24.9 cm | |
14.6 in. | |
37.1 cm | |
16.1 in. | |
100/240 V 50/60 Hz | |
7 w | |
50/60 Hz |
Internal, isoCAL | |
6.1 g | |
0.001 mg | |
80% for 31°C, 50% for 40°C | |
Semi automatic | |
Draft Shield: DM (automatic. glass, round) | |
2 mg | |
41°F to 104°F | |
2 g | |
9.8 in. | |
3 cm | |
2.75 in. | |
7 cm | |
41 cm | |
100/240 V | |
1 A |