Learn More
MedChemExpress α-MSH
Spezifikation
Spezifikation
| Reinheit | 98.02% |
| CAS | 581-05-5 |
| Inhalt und Lagerung | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Metabolism-protein/nucleotide metabolism |
| Molekulargewicht | 1664.88 g/mol |
| Produkttyp | Peptides |
| Menge | 10 mg |
| Versandbedingung | Room temperature |
| Löslichkeit | H2O : 25 mg/mL (15.02 mM∣Need ultrasonic) |
| Synonym | α-Melanocyte-Stimulating Hormone |