Learn More
MSI-1701, MedChemExpress
Artikelnummer. 16485028
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16485028 10 mg 10 Milligramm
16471229 1 mg 1 Milligramm
16461267 50 mg 50 Milligramm
16447757 5 mg 5 Milligramm
4 options
Artikelnummer. 16485028
Marke: Medchem Express HY12219B
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
MedChemExpress MSI-1701 is an analogue of MSI-1436 which can control weight gain and blood glucose level extracted from patent US 7410959 B1.
MSI-1701 is an analogue of MSI-1436 which can control weight gain and blood glucose level extracted from patent US 7410959 B1.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material MSI-1701
CAS 390808-64-7
Farbe Light Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C37H72N4O5S
Menge 10 mg
SMILES NCCCNCCCCNCCCN[C@H]1C[C@@](C[C@@H](O)[C@]2([H])[C@]3([H])CC[C@@]4(C)[C@@]2([H])CC[C@@]4([C@H](C)CC[C@@H](OS(=O)(O)=O)C(C)C)[H])([H])[C@]3(C)CC1
Molekulargewicht (g/mol) 685.06
Formelmasse 685.06
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation