Learn More
MSI1 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 27185-1-AP-20UL
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16885455
  • 140.00 € / 20 Mikroliter
Verfügbar ab: 30-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Musashi-1 is a member of an evolutionarily conserved family of RNA-binding proteins that is prefentially expressed in the nervous system. It is a neural RNA-binding protein that is strongly expressed in fetal and adult neural stem cells (NSCs). Functionally, Musashi-1 plays important roles in cell fate decision, including the maintece of the stem-cell state, differentiation and tumorigenesis. Musashi-1 is an important regulator of the Notch-1 pathway.
Spezifikation
Spezifikation
MSI1
Polyclonal
Unconjugated
MSI1
MSI1, Musashi 1, musashi homolog 1 (Drosophila)
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
4440
-20°C
Liquid
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
0.3 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
O43347
MSI1
MSI1 Fusion Protein Ag26042