Learn More
MT3 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA552042
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15799990
  • 530.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 22-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: MDPETCPCPS GGSCTCADSC KCEGCKCTSC KKSCCSCCPA ECEKCAKDCV CKGGEAAEAE AEKCS Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 86%, Rat - 83%.
MT3 Polyclonal antibody specifically detects MT3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry.
Spezifikation
Spezifikation
MT3
Polyclonal
Unconjugated
MT3
GIF; GIFB; GRIF; growth inhibitory factor; metallothionein 3; metallothionein 3 (growth inhibitory factor (neurotrophic)); metallothionein III; metallothionein-3; Metallothionein-III; MT3; MT-3; MT-III; ZnMT3
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
4504
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry
0.1 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
P25713
MT3
Recombinant protein corresponding to Human MT3