Learn More
MTA3 Antibody (OTI2B8), Novus Biologicals Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
256.00 € - 550.00 €
Spezifikation
Antigen MTA3
Klon OTI2B8
Verdünnung Western Blot 1:500-2000
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30306435
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-45015-100ul
100 μL
550.00 €
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30306719
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-45015-30ul
30 μL
256.00 €
30 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
MTA3 Monoclonal antibody specifically detects MTA3 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Western Blot
Spezifikation
Spezifikation
MTA3
Western Blot 1:500-2000
Monoclonal
Purified
RUO
Human, Mouse, Rat
member 3, metastasis associated 1 family, member 3, metastasis-associated protein MTA3
Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 1-259 of human MTA3 (NP_065795) produced in E.coli.
Primary
Store at -20 degrees C. Avoid freeze/thaw cycles.
OTI2B8
Western Blot
Unconjugated
Mouse
Breast Cancer, Cancer
PBS (pH 7.3) 1% BSA, 50% glycerol
57504
IgG1
>95%