Learn More
MTMR7 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA550342
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 15634275
  • 472.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The antibody detects endogenous levels of total MTMR7 protein.
MTMR7 Polyclonal antibody specifically detects MTMR7 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin).
Spezifikation
Spezifikation
MTMR7
Polyclonal
Unconjugated
Mtmr7
DKFZp781E194; Inositol 1,3-bisphosphate phosphatase; MGC163449; MGC163451; MTMR7; myotubularin related protein 7; myotubularin-related protein 7; Phosphatidylinositol-3-phosphate phosphatase
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
9108
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin)
1.6 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.05% sodium azide; pH 7.4
Q9Y216
Mtmr7
Fusion protein corresponding to residues near the C terminal of human myotubularin related protein 7