Learn More
MTMR7 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00 € - 399.00 €
Spezifikation
Antigen | MTMR7 |
---|---|
Konzentration | 0.3 mg/mL |
Anwendungen | Western Blot |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16884515
|
Proteintech
25990-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00 €
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 17-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16874515
|
Proteintech
25990-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00 €
150 Mikroliter |
Verfügbar ab: 17-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
This gene encodes a member of the myotubularin family of tyrosine/dual-specificity phosphatases. The encoded protein is characterized by four distinct domains that are conserved among all members of the myotubularin family: the glucosyltransferase, Rab-like GTPase activator and myotubularins domain, the Rac-induced recruitment domain, the protein tyrosine phosphatases and dual-specificity phosphatases domain and the suppressor of variegation 3-9, enhancer-of-zeste, and trithorax interaction domain. This protein dephosphorylates the target substrates phosphatidylinositol 3-phosphate and inositol 1, 3-bisphosphate. A pseudogene of this gene is found on chromosome 5.Spezifikation
MTMR7 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
Q9Y216, Q9Z2C9 | |
306490, 54384, 9108 | |
MTMR7 Fusion Protein Ag23170 | |
Primary | |
-20°C | |
MTMR7 |
0.3 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
MTMR7, myotubularin related protein 7 | |
Mtmr7 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |