Learn More
MUC3 Rabbit anti-Human, Clone: MUC3/2992R, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
528.00 €
Spezifikation
| Antigen | MUC3 |
|---|---|
| Klon | MUC3/2992R |
| Konzentration | 0.2 mg/mL |
| Verdünnung | Immunohistochemistry-Paraffin 1 to 2 μg/mL |
| Anwendungen | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
18680007
|
Novus Biologicals
NBP3-07372-100ug |
100 μg |
528.00 €
100 Mikrogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
MUC3 Monoclonal specifically detects MUC3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry-Paraffin.Spezifikation
| MUC3 | |
| 0.2 mg/mL | |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human | |
| MUC-3A, mucin 3, intestinal, mucin 3A, cell surface associated, mucin 3A, intestinal, mucin-3A | |
| A synthetic peptide of 35 amino acids, SIB35 (C-HSTPSFTSSITTTETTSHSTPSFTSSITTTETTS), which contains two of the MUC3 tandem repeats, coupled to KLH. | |
| Primary | |
| Store at 4°C. |
| MUC3/2992R | |
| Immunohistochemistry-Paraffin 1 to 2 μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| 10 mM PBS with 0.05% BSA | |
| 4584 | |
| IgG | |
| Protein A or G purified |