Learn More
Mucin 5AC (MUC5AC)/Gastric Mucin Ab-1 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Deliver accurate, reproducible results with the Epredia™ Mucin 5AC (MUC5AC)/Gastric Mucin Ab-1, Mouse Monoclonal Antibody.
110.16 € - 660.00 €
Spezifikation
Antigen | Mucin 5AC (MUC5AC)/Gastric Mucin Ab-1 |
---|---|
Klon | 45M1 |
Anwendungen | Immunohistochemistry (Paraffin) |
Klassifikation | Monoclonal |
Wirtsspezies | Mouse |
Produktcode | Marke | Form | Konjugat | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Form | Konjugat | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
12639866
|
Epredia
MS-145-B1 |
Concentrated | Biotin | 500 μL |
444.00 €
500 Mikroliter |
Verfügbar ab: 19-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
12629866
|
Epredia
MS-145-B |
Concentrated | Biotin | 1 mL |
660.00 €
1 Milliliter |
Verfügbar ab: 19-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
11680443
|
Epredia
MS-145-P1 |
Concentrated | Unconjugated | 500 μL |
339.00 €
500 Mikroliter |
Verfügbar ab: 19-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
12649866
|
Medac
MS-145-P |
Concentrated | Unconjugated | 1 mL |
510.00 €
1 Milliliter |
Verfügbar ab: 19-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
12669866
|
Epredia
MS-145-P1ABX |
Concentrated | Unconjugated | 100 μL |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
12679866
|
Epredia
MS-145-PABX |
Concentrated | Unconjugated | 200 μL |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
12619866
|
Epredia
MS-145-B0 |
Concentrated | Biotin | 100 μL |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
12659866
|
Epredia
MS-145-P0 |
Concentrated | Unconjugated | 100 μL |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
12609876
|
Epredia
MS-145-R7 |
Prediluted | Unconjugated | 7 mL |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
12619876
|
Epredia
MS-145-RQ |
Ready-to-Use | Unconjugated | 12 mL |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
Beschreibung
Mucins are high molecular eight glycoproteins with 80% carbohydrate contents and the remaining 20% is constituted by protein core. Gastric mucin is found in normal human gastrointestinal tract. Resurgence of gastric mucin reactivity during colonic carcinogenesis is due to re-expression of the peptide core of gastric (or fetal colonic) mucins.Host Species: Mouse
Clone: 45M1
Isotype: IgG1/κ
Species Reactivity: Human, Monkey, Rabbit, Cat, Mouse, Rat, Pig, Hedgehog and Chicken. Does not react with cow. Others not known.
Epitope: Destroyed by β-mercaptoethanol and proteases but not by periodate treatment
Immunogen: M1 mucin preparation from the fluid of an ovarian mucinous cyst belonging to an O Le(a-b-) patient
Molecular Weight: >1000kDa
Positive Control: Stomach
Cellular Localization: Cytoplasmic and cell surface
Recommended for:
- Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
Spezifikation
Mucin 5AC (MUC5AC)/Gastric Mucin Ab-1 | |
Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Mouse | |
Cancer and Tumor Biology | |
Primary |
45M1 | |
Monoclonal | |
IVD | |
M1 mucin preparation from the fluid of an ovarian mucinous cyst belonging to an O Le(a-b-) patient |