Learn More
Nabertherm™ Muffelofen SKM mit Hubtür
Zur Verwendung mit Anwendungen mit aggressiven Substanzen.Der Ofen enthält einen Keramikmuffel mit integrierter Beheizung von vier Seiten.
5590.00 € - 6340.00 €
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 9 l |
---|---|
Temperatur (metrisch) | Bis zu 1100 °C |
Abmessungen (T x B x H) innen | 240 x 230 x 170 mm |
Abmessungen (L x B x H) außen | 505 x 490 x 900 mm |
Gewicht (metrisch) | 50 kg |
Produktcode | Marke | Reglertyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Reglertyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17397989
|
Nabertherm™
LM095H1ANL |
B510 |
5590.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17307999
|
Nabertherm™
LM095H1ANO |
C550 |
6340.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Höchsttemperatur:1100 °C
- Muffelöfen von vier Seiten beheizt
- Ofenkammer mit eingebetteten Keramikmuffeln, hohe Beständigkeit gegen aggressive Gase und Dämpfe
- Doppelschalengehäuse aus strukturiertem Edelstahl
- Es werden nur Fasermaterialien verwendet, die nicht gemäß TRGS 905, Klasse 1 oder 2 als krebserzeugend eingestuft sind
- Klapptür kann als Arbeitsplattform oder Hubtür verwendet werden
- Einstellbarer Arbeits-Lufteinlass in der Tür
- Abluftauslass in der Rückwand des Ofens
- Halbleiterrelais sorgen für einen geräuscharmen Betrieb
- Definierte Anwendung innerhalb der Einschränkungen der Betriebsanleitung
- NTLog Basic für Nabertherm Steuergerät: Aufzeichnung von Prozessdaten mit USB-Stick
Spezifikation
9 l | |
240 x 230 x 170 mm | |
50 kg |
Bis zu 1100 °C | |
505 x 490 x 900 mm |