Learn More
Nabertherm™ Muffelöfen mit Klapptür
Für Forschung und Laboranwendungen.
Marke:  Nabertherm™ L-155K2ANL
Weitere Details : Netto-Gewicht : 43.00000kg
Artikelnummer. 17387889
  • 5450.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 07-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Isolierung aus nicht klassifiziertem Fasermaterial
  • Gehäuse aus strukturiertem Edelstahlblech
  • Gehäuse aus strukturiertem Edelstahlblech
  • Ausgestattet mit Klapptür
  • Doppelwandiges Gehäuse für niedrige Außentemperaturen und hohe Stabilität
  • Einstellbarer Lufteinlass in der Tür integriert, Abluftauslass in der Ofenrückwand
  • Abluftauslass in der Rückwand des Ofens
  • Halbleiterrelais sorgen für einen geräuscharmen Betrieb
  • NTLog Basic für Nabertherm Steuergerät: Aufzeichnung von Prozessdaten mit USB-Stick
  • Lieferung mit B510-Regler mit vier Programmen und fünf frei programmierbaren Rampen
  • Regler verfügen über eine integrierte USB-Schnittstelle und bieten Klartextanzeige in verschiedenen Sprachen
  • Erhältlich in verschiedenen Größen und mit verschiedenen Temperaturbereichen
Zusatzausstattung
  • Abgasanlage, Abgasanlage mit Ventilator oder Katalysator
  • Übertemperaturbegrenzer mit einstellbarer Abschalttemperatur für die Wärmeschutzklasse 2 gemäß EN 60519-2 als Temperaturbegrenzer zum Schutz des Ofens und Füllguts
  • Schutzgasanschluss zum Spülen mit nicht brennbaren Schutz- oder Reaktionsgasen
  • Manuelles oder automatisches Gasversorgungssystem
Spezifikation
Spezifikation
B510
Muffelofen mit Hubtür
415 mm
1 Phase
15 l
340 x 230 x 170 mm
515 mm
3,5 kW