Learn More
Mecmesin™ Multifunktions-Kraft-/Drehmomentanzeige
Artikelnummer. 11947979
Encompass
Ansicht ändern
Click to view available options
Multifunktions-Kraft-/Drehmomentanzeige
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
11947979 Multifunktions-Kraft-/Drehmomentanzeige
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11947979 Lieferant Mecmesin™ Lieferanten-Nr. 851401
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Mit hoher Abtastrate.
  • Fortschrittliche Anzeige mit präziser externer Kraft, Drehmomentsensoren
  • Schnelle 5000 Hz-Abtastrate
  • Akustische/optische Alarme
  • RS232-Schnittstelle
  • Grafische Darstellung des Lastbalkens
  • Gleichzeitige Anzeige von Live- und Spitzenwerten
  • Ermöglicht hochgenaue Messungen mit externen Precision-Smart-Messumformern
  • Das Messgerät erkennt automatisch Messumformer—keine Sondenkalibrierung oder -einrichtung
  • Das große Display mit Hintergrundbeleuchtung bietet eine grafische Darstellung
  • Probenahmerate: 5000 Hz
  • Datenspeicherung: 500
  • Ausgang: RS-232
Spezifikation
Produkttyp Anzeige
Beschreibung Multifunktionsanzeige für Kraft/Drehmoment
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ermöglicht hochgenaue Messungen mit einem externen Präzisions-Smart-Schwinger