Learn More
Horiba™ Multiparameter-Messgeräte-Kit für Wasserqualitätsprüfungen
Artikelnummer. p-8014882
Encompass
Click to view available options
Bereich:
Trübung: 0 bis 1000 NTU
Trübung: 0 bis 800 NTU
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11958128
Marke: Horiba™ U52G10M
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Robuster und leistungsstarker Multiparameter-Wassertester. Das Horiba™ Multiparameter-Wasserqualitätsmessungskit misst und zeigt gleichzeitig Ergebnisse für bis zu 11 Parameter an.
  • Die automatische Kalibrierungsfunktion ermöglicht eine problemlose Kalibrierung von pH, gelöstem Sauerstoff, Leitfähigkeit, Trübung und Tiefe.
  • Stoßfeste und leicht zu reinigende Abdeckung für die raue Behandlung im Feld.
  • Das Kabel kann einfach mit einem Schnellstecker angeschlossen und wieder getrennt werden.
  • Die Auto-Hold-Funktion friert die durchschnittlichen Datenwerte auf dem Bildschirm ein, um mehr Zeit für die Verifizierung oder Transkription von Daten zu bieten.
  • Die Diagnosefunktionen informieren den Anwender über Fehler.
  • Integrierte USB-Schnittstelle zur Datenübertragung an einen PC Separat erhältliches USB-Kabel wird mit Software geliefert.
  • Wählbare Maßeinheiten ermöglichen es dem Bediener, Daten zu melden, ohne diese Daten in die gewünschten Maßeinheiten umwandeln zu müssen.
  • Mehrere Sensoren ermöglichen die gleichzeitige Messung von 11 Parametern (pH, pH(mv), ORP, DO, COND, Salinität, TDS, spezifische Dichte Salzwasser, Temperatur, Trübung, Wassertiefe).
  • Der Trübungssensor U-53 ist konform mit der US EPA-Methode 180.1.
  • Die Präzision wurde gegenüber herkömmlichen Geräten verbessert.
  • Der austauschbare Trübungssensor mit Wischer hat eine Auflösung von 0.01 NTU.
  • Der Trübungssensor U-54 entspricht EN ISO 7027. Das Modell U-54 hat eine Auflösung von 0.01 NTU.
  • Die verbesserte Stabilität des gelösten Sauerstoffsensors wurde durch ein neues 3 Elektrodendesign für schnelles Ansprechen erreicht und der polarographische Sensor macht die Wartung einfach.
  • Zur Kostensenkung können die PH- und ORP-Elektroden einzeln ausgetauscht werden
Spezifikation
Genauigkeit Trübung: ±5 % oder ±1 NTU, je nachdem, welcher Wert größer ist.
Ausgänge USB
Genauigkeit (Leitfähigkeit) ±1 % F.S.
Genauigkeit (DO) 0 bis 20 mg/l: ±0.2 mg/l 20 bis 50 mg/l: ±0.5 mg/l
Genauigkeit (pH) ± 0,1 pH
Genauigkeit (Salinität) ±3 PPT
Genauigkeit (TDS) ±5 g/l
Hintergrundbeleuchtungsoption Ja
Akkulaufzeit ∼70 h (ohne Hintergrundbeleuchtung)
Akkutyp Alkaline C Batterien x 4
Displaytyp LCD, 320 x 240 Flüssigkristallanzeige mit Hintergrundbeleuchtung (schwarz-weiß)
Bereich (Leitfähigkeit) 0 bis 10 s/m (0 bis 100 ms/cm)
Bereich (pH) 0 bis 14
Bereich (Salinität) 0 bis 70 PPT (Promille)
Bereich (TDS) 0 bis 100 g/l
Auflösung (pH) pH 0.01
Temperaturbereich (metrisch) -10 °C bis +55 °C
Enthält Analysator und Sonde
Hauptspeicher 10.000
Verfahren Trübung: LED-Lichtquelle und 30°-Streuungsmethode
Produkttyp Tragbares Multiparameter-Messgerät für die Wasserqualität.
Bereich Trübung: 0 bis 800 NTU
Bereich (ORP) −2000 mV – +2000 mV
Auflösung Trübung: 0 bis 99.9 NTU: 0.1, 100 bis 800 NTU: 1.0
Auflösung (Leitfähigkeit) 0.000 bis 0.999 ms/cm: 0.001 1.00 bis 9.99 ms/cm: 0.0110.0 bis 99.9 ms/cm: 0.10.0 bis 99.9 ms/m: 0.10.100 bis 0.999 s/m: 0.0011.00 bis 9.99 s/m: 0.01
Auflösung (RDO) 0.01 mg/l
Auflösung (Salinität) 0,1 PPT
Auflösung (TDS) 0.1 % F.S.
Messmodi für Salinität Leitfähigkeitsumwandlung
Temperaturgenauigkeit JIS Platinthermometersensor Klasse B (±0,3+0,005 /t/)
Temperaturauflösung 0.01 °C
Länge (metrisch) Sonde: 340 mm, Kabel: 2 m-Standard, 10 m 30 m-Optionen
Breite (metrisch) Sonde: 96 mm
Gewicht (metrisch) 1800 g
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.