Learn More
Sontara™ Multipurpose EC Wipe
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
305 x 305 mm (12 x 12 in.)
305 x 380mm (12 x 15 in.)
Farbe:
Türkis
Weiß
Packungsgröße:
18000 Stück
Beschreibung
- All-around industrial wipes family
- Wet, dry or in between, Sontara™ wipes are more versatile than cloth rags, stronger and more durable than paper, and less expensive in use than both
- Made under strict production controls for consistent quality, uniform size and packaging
- Well-suited for the many clean-up and prep tasks in the manufacturing and transportation industry
- Tough and durable for multiple reuses
- In test after test, proven to be among the strongest, wet or dry
- Can be reused over and over, washes easily yet is inexpensive enough to be treated as a disposable
- Absorbent and dry wipe
- Soaks up to several times its weight in water and also absorbs oil and solvents
- Low-linting
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Wipe |
| Länge (angloamerikanisch) | 12 in. |
| Länge (metrisch) | 305 mm |
| Breite (angloamerikanisch) | 15 in. |
| Breite (metrisch) | 380 mm |
| Material | Wood Pulp, PET |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Farbe | Türkis |
| Einwegprodukt | Single-use |
| Abmessungen (L x B) | 305 x 380mm (12 x 15 in.) |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.