Learn More
Sontara™ Multipurpose EC Wipe
Artikelnummer. 17375453
Encompass_Preferred
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
305 x 305 mm (12 x 12 in.)
305 x 380mm (12 x 15 in.)
Farbe:
Türkis
Weiß
Packungsgröße:
18000 Stück
Artikelnummer. 17375453
Marke: Sontara™ D13683541
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Sontara EC™ is engineered tough for a better performance - Low linting, highly absorbent & exceptionally strong
  • All-around industrial wipes family
  • Wet, dry or in between, Sontara™ wipes are more versatile than cloth rags, stronger and more durable than paper, and less expensive in use than both
  • Made under strict production controls for consistent quality, uniform size and packaging
  • Well-suited for the many clean-up and prep tasks in the manufacturing and transportation industry
  • Tough and durable for multiple reuses
  • In test after test, proven to be among the strongest, wet or dry
  • Can be reused over and over, washes easily yet is inexpensive enough to be treated as a disposable
  • Absorbent and dry wipe
  • Soaks up to several times its weight in water and also absorbs oil and solvents
  • Low-linting
Spezifikation
Produkttyp Wipe
Länge (angloamerikanisch) 12 in.
Länge (metrisch) 305 mm
Breite (angloamerikanisch) 12 in.
Breite (metrisch) 305 mm
Material Wood Pulp, PET
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Farbe Weiß
Einwegprodukt Single-use
Abmessungen (L x B) 305 x 305 mm (12 x 12 in.)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Clean-Up and Prep Tasks in The Manufacturing and Transportation Industry
Sterilität Unsteril
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.