Learn More
Brady™ Reißfeste Mehrzweck-Anhänger für M6 und M7
Das beständige, nicht klebende Polyethylen (B-109) mit matter Oberfläche eignet sich als Mehrzweck-Anhänger für die verschiedensten Kennzeichnungszwecke.
54.95 € - 385.00 €
Spezifikation
Typ | Safety Tag |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | ASTM D 1000, ASTM D 1938, ASTM G 115, ASTM G 155, RoHS Compliant to 2005/618/EC MCV Amendment to RoHS Directive 2002/95/EC |
Farbe | Weiß |
Material | Polyethylen |
Ausführung | Matt |
Produktcode | Marke | Durchmesser (angloamerikanisch) Öffnung | Höhe (angloamerikanisch) | Zur Verwendung mit (Geräte) | Breite (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (angloamerikanisch) Öffnung | Höhe (angloamerikanisch) | Zur Verwendung mit (Geräte) | Breite (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
17878914
|
Brady™
173331 |
0.187 in. | 1,125 in. | M710, BMP71 | 1,75 in. |
73.35 €
250 Stück |
Verfügbar ab: 17-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
17819154
|
Brady™
174289 |
0.187 in. | 1,125 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter) | 1,75 in. |
79.20 €
250 Stück |
Verfügbar ab: 17-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
17849094
|
Brady™
173426 |
0.22 x 0.062 in. | 3 in. | M710, BMP71 | 0.758 in. |
54.95 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 19-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
17829074
|
Brady™
174185 |
0.22 x 0.062 in. | 3 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter) | 0.758 in. |
59.35 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 19-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
17858134
|
Brady™
173444 |
0.22 x 0.062 in. | 3 in. | M610, M611, M710, BMP61, BMP71 | 0.758 in. |
385.00 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 19-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Beschreibung
- Das beständige, nicht klebende Polyethylen (B-109) mit matter Oberfläche eignet sich als Mehrzweck-Anhänger für die verschiedensten Kennzeichnungszwecke. Äußerst reißfest und beständig gegen tiefe Temperaturen.
- Äußerst reißfest und beständig gegen tiefe Temperaturen
- Das Material eignet sich ideal für den Thermotransferdruck und für Dot-Matrix-Drucker.
- Anwendungstemperatur von -40°C bis 49°C (-40°F bis 120°F)
- RoHS-konform
- Brady Authentic-Materialien funktionieren nahtlos mit Brady-Druckern und ermöglichen eine bessere Kommunikation zwischen Drucker und Material, eine nahtlose Interaktion mit mobilen Apps sowie eine höhere Leistung und Zuverlässigkeit.
Spezifikation
Safety Tag | |
Weiß | |
Matt | |
Roll of Tags | |
0.0085 in. | |
-40 bis +120 °F | |
No |
ASTM D 1000, ASTM D 1938, ASTM G 115, ASTM G 155, RoHS Compliant to 2005/618/EC MCV Amendment to RoHS Directive 2002/95/EC | |
Polyethylen | |
Data and Telecommunications Labeling, Wire and Cable Labeling, Inventory and Safety Identification | |
Rechteck | |
-40°C to +49°C | |
Die-cut | |
Thermal Transfer |