Learn More
Mecmesin™ Multitest-i Prüfständer mit computergesteuerter Kraft
Artikelnummer. 11953998
Encompass
Ansicht ändern
Click to view available options
Beschreibung:
Kraft: 2.5N
Kraft: 50N
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Beschreibung Packungsgröße
11953998 Kraft: 50N 1 Stück
11933908 Kraft: 2.5N 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11953998 Lieferant Mecmesin™ Lieferanten-Nr. 879003
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Für Produktionstests geeignet.
  • Bauprogramm
  • Entwerfen und passen Sie Ihre Kraft- oder Zugprüfung an
  • Intuitive, leicht zu erlernende Anwenderoberfläche
  • Symbolleisten vereinfachen die Testverwaltung
  • Erstellen Sie Kriterien für Bestanden/Nicht bestanden der Probe
  • Automatische Erkennung von Parametern wie Spitzenlast, Durchschnittslast usw.
  • Enthält eine Bibliothek mit typischen Testverfahren
  • Verdrängung
  • Pause oder Zeit
Spezifikation
Produkttyp Prüfstand
Beschreibung Kraft: 50N
Zur Verwendung mit (Anwendung) Geeignet für Authentizitätstests