Learn More
Benchmark Scientific MultiTherm™ Schüttler mit Heizung und Kühlung
Der MultiTherm™ ist ein temperaturgesteuerter Vortexmischer mit variabler Drehzahl, der erwärmt und kühlt. Der MultiTherm™ eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen und kann Röhrchen von 0,2 bis 50 ml in austauschbare Blöcke aufnehmen.
Marke:  Benchmark Scientific H5000-HC-E
Weitere Details : Netto-Gewicht : 8.00000kg
Artikelnummer. 16440251
  • 3925.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 24-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Temperatursteuerung von 0° bis 100 °C
  • Austauschbare Blöcke (separat erhältlich) für Röhrchen von 0,20 bis 50 ml
  • Präzise konturierte Wells für gleichmäßige Wärmeübertragung
  • Sequenzverknüpfungsfunktion zum Verknüpfen oder Wiederholen von Programmen
  • Temperatur- und Schüttelfunktionen sind voneinander unabhängig
Spezifikation
Spezifikation
3 mm
240 V
500 W
−68°F bis +212°F
ABS
21 cm
21 cm
10 kg
>80%
200 bis 1500 U/min
-20°C bis +100°C
1,5 A
50 Hz
8,25 in.
8,25 in.
22 lb.
MultiTherm™
99:59 Std.