Learn More
MP Biomedicals™ Murashige und Skoog Medien
Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
10 x 1 l
1 x 10 l
1 x 50 l
Produkttyp:
Murashige-Skoog-Basalmedium
Murashige-Skoog-Medium
Inhalt und Lagerung:
0°bis 5 °C
4 °C
Packungsgröße:
10 Liter
50 Liter
Beschreibung
- Jede Formulierung wird gemäß der Originalspezifikation hergestellt, sofern nicht anders angegeben.
- Beendete Medienchargen werden in Pflanzenzellen getestet.
Spezifikation
Spezifikation
| Form | Pulver |
| Produkttyp | Murashige-Skoog-Medium |
| Ohne Additive | Keine Saccharose, Kein Agar, Keine IAA, Kein Kinetin |
| Menge | 10 x 1 l |
| Format | Röhrchen |
| pH | 4,80 bis 5,65 |
| Inhalt und Lagerung | 4 °C |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Murashige and Skoog Medium, without Sucrose, Agar, IAA, and Kinetin
- Gefahr
- Oxidierender Feststoff Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
- P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.